Läs mer
Fenytoin 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30461957
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461957 1 ml
1 options
Produktkod. 30461957 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0630.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenytoin
CAS 57-41-0
Analyt- eller komponentnamn Phenytoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 5,5-difenylimidazolidin-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 252,0899 g/mol