Läs mer
Fenytoin, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30460177
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460177 1 ml
1 options
Produktkod. 30460177 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPNT14501LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Fenytoin, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenytoin
CAS 57-41-0
Analyt- eller komponentnamn Phenytoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8 CI), 5,5-Diphenyl-1 H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 5,5-difenylimidazolidin-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 252,0899 g/mol