Läs mer
Phenytoin EP Förorening B (Difenyletanedion), Mikromol™
Produktkod. 17952436
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952436 25 mg
17901736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17952436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0630.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Phenytoin EP Förorening B (Difenyletanedion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzil
CAS 134-81-6
Analyt- eller komponentnamn Benzil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diphenylethanedione (Benzil), Phenytoin Sodium Imp. B (EP), Phenytoin Imp. B (EP), Diphenylethanedione, Benzil, Phenytoin Impurity B, Phenytoin Sodium Impurity B, Phenytoin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,2-difenyletan-1,2-dione
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 210,0681 g/mol