Läs mer
Phenytoin, Lipomed
Produktkod. 30459010
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30459010 50 mg
1 options
Produktkod. 30459010 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPNT145050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Phenytoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenytoin
CAS 57-41-0
Analyt- eller komponentnamn Phenytoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8 CI), 5,5-Diphenyl-1 H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 5,5-difenylimidazolidin-2,4-dione
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 252,0899 g/mol