missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenytoin sodium, MedChemExpress

Produktkod. 16472179
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472179 1 g
16450938 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472179 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0448A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Phenytoin sodium (5,5-Diphenylhydantoin sodium salt) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.

Phenytoin sodium (5,5-Diphenylhydantoin sodium salt) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenytoin sodium
Fysisk form Solid
CAS 630-93-3
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11N2NaO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (182.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N=C(O[Na])NC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 274.25
Formel vikt 274.25
Procent renhet 99.96%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.