Läs mer
Pheophorbide A (>80%) (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pheophorbide A |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36N4O5/c1-8-19-15(3)22-12-24-17(5)21(10-11-28(40)41)32(38-24)30-31(35(43)44-7)34(42)29-18(6)25(39-33(29)30)14-27-20(9-2)16(4)23(37-27)13-26(19)36-22/h8,12-14,17,21,31,36,39H,1,9-11H2,2-7H3,(H,40,41)/b22-12-,23-13-,24-12-,25-14-,26-13-,27-14-,32-30-/t17-,21-,31+/m0/s1 |
| Formel vikt | 592.2686 |