Läs mer
uvex Pheos S 9192 säkerhetsglasögon
Produktkod. 15396082 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Antracit, grå
Produktkod.
15396082 Antracit, grå
1 options
Produktkod. 15396082 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9192785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 SEK
    144.65 SEK / Paket med 1
    Save 41.35 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Pheos 9192 säkerhetsglasögon ger allroundskydd och ett stort synfält genom dubbla sfäriska linser. Narrow style är speciellt designad för att passa smala ansikten.
  • Modernt utseende
  • Allroundskydd
  • Stort synfält
  • Ventilation tack vare integrerad uvex climazone tempel koncept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
Linsbeläggning Anti-dimma, Kemikaliebeständig, Reptålig
Färg Antracit, grå
Filtertyp 2C
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Antal per förpackning 10/Pk.
Storlek Liten
Tempel stil Mjuka tinningar
Transmittansvärde 0.91
Våglängd Upp till 400 nm
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polyamid, TPE
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Optisk klarhet 1
Märkning W 166 F CE – 2C-1,2 W 1 FKN CE
Mekanisk styrka F