Läs mer
uvex Pheos BS-WR skyddshjälm
Produktkod. 17514116 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17514116 Vitt
1 options
Produktkod. 17514116 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9772031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5370.00 SEK
    5099.85 SEK / Paket med 25
    Save 270.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lätta skyddshjälmar som har en sportig design och erbjuder maximal bärkomfort.
  • Lättviktshjälm i sportig design
  • Tre variabla luftventiler, en ventilationszon i pannan och två på baksidan, för perfekt luftcirkulation
  • Adaptersystem för uvex visir, uvex hörselkåpor och hjälmlampor
  • Kortare brätte för ett bredare synfält uppåt
  • 6-punkts textilupphängningssele med roterande storleksjusteringar för individuell breddjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Hårda hattar
Material HDPE
Modell 9772
Produkttyp Industriell skyddshjälm
Storlek 52 till 61 cm
Storlek (metrisk) 52 till 61 cm
Stil Kort brätte
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Framkant