Läs mer
uvex Pheos B-WR skyddshjälm
Produktkod. 17504116 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17504116 Vitt
1 options
Produktkod. 17504116 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9772030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5100.00 SEK
    4841.71 SEK / Paket med 25
    Save 258.29 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lätta skyddshjälmar som har en sportig design och erbjuder maximal bärkomfort.
  • Lättviktshjälm i sportig design
  • Tre variabla luftventiler, en ventilationszon i pannan och två på baksidan, för perfekt luftcirkulation
  • Adaptersystem för uvex visir, uvex hörselkåpor och hjälmlampor
  • 6-punkts textilupphängningssele med roterande storleksjusteringar för individ med justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Hårda hattar
Material HDPE
Modell 9772
Produkttyp Industriell skyddshjälm
Storlek 52 till 61 cm
Storlek (metrisk) 52 till 61 cm
Stil Lång brätte
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Framkant