Läs mer
uvex Pheos CX2-glasögon
Produktkod. 31910423 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Bärnsten
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
31910423 Bärnsten
31910426 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31910423 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9198015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.13 SEK
    157.02 SEK / Paket med 1
    Save 17.11 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Optimalt ögonskydd för en mängd olika tillämpningar: Den mjuka pannskyddskomponenten formsprutas på linsen och håller damm och vätskestänk borta från ögonen. Den innovativa uvex X-tened-ögonskölden anpassar sig perfekt till bäraren – för hög komfort och skydd.
  • Sportiga skyddsglasögon med hög användaracceptans
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supra-vision-beläggningsteknologi – permanent imskyddande och reptålig
  • Metallfri
  • Comfort har X-tended ögonskydd: Soft-seal-ramteknik omsluter pannan och skyddar mot partikelpenetration
  • Ergonomiskt formade sidoarmar med mjuka öronsnäckor säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
  • Mjuk, flexibel näsdel anpassar sig till bäraren för att ge en halkfri passform
  • Certifierad enligt EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter) UV400 -100 % skydd mot skadlig UV-strålning upp till 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Anti-repa, Reptålig
Linsfärg Bärnsten
Produkttyp Skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial TPE
UV-skydd UV400
Ramtyp Halvrandlös