Läs mer
uvex Pheos CX2 glasögon
Handla allt Uvex Produkter
Linsfärg:
Brun (23 %)
Grå (14 %)
Klart
Beskrivning
Den mjuka ögonbrynsskyddskomponenten är formsprutad på linsen och håller damm och vätskestänk borta från ögonen. Det innovativa uvex x-tended ögonskydd anpassar sig perfekt till bäraren– för höga nivåer av komfort och skydd.
Allmänna funktioner
- Sportiga skyddsglasögon med hög användaracceptans
- Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik
- Metallfri
Skyddsfunktioner
- Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd)
- UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
Komfortfunktioner
- X-tended ögonsköld: soft-seal ramteknologi omsluter pannan och ger skydd mot partikelpenetration
- Ergonomiskt formade armar med mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
- Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
Specifikationer
Specifikationer
| Linstyp | Supravision Extreme |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Ljusblått, svart |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| Visa mer |