Läs mer
uvex Pheos CX2 glasögon
Produktkod. 17797689 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Brun (23 %)
Grå (14 %)
Klart
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
17797689 Brun (23 %)
17707699 Grå (14 %)
17717699 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17797689 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9198223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.79 SEK
    161.31 SEK / Paket med 1
    Save 13.48 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
De Uvex Pheos CX2 ger optimalt ögonskydd lämpligt för flera användningsområden.
Den mjuka ögonbrynsskyddskomponenten är formsprutad på linsen och håller damm och vätskestänk borta från ögonen. Det innovativa uvex x-tended ögonskydd anpassar sig perfekt till bäraren– för höga nivåer av komfort och skydd.
Allmänna funktioner
  • Sportiga skyddsglasögon med hög användaracceptans
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik
  • Metallfri
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd)
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended ögonsköld: soft-seal ramteknologi omsluter pannan och ger skydd mot partikelpenetration
  • Ergonomiskt formade armar med mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
  • Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Svart, Vit
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 172
Linsfärg Brun (23 %)
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard