Läs mer
Uvex Pheos cx2 Glasögon, Infrared Shade 1.7
Produktkod. 17975416 Handla allt Uvex Produkter
:
Linsfärg: Klar
Produktkod. 17975416
Brand: Uvex 9198171
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasögon ger optimalt ögonskydd i en mängd olika situationer.
  • Den x-tendeda ögonskölden, dvs den mjuka komponenten gjuten rakt på linsen, sveper sig runt pannan och ger därför ett optimalt skydd mot penetrerande partiklar.
  • De ergonomiskt formade armarna med mjuka öronstycken och den mjuka, flexibla nosbiten ger ännu bättre bärkomfort och säkerställer att glasögonen inte glider.
  • Ha en attraktiv sportig design
  • Den iögonfallande stilen gör glasögonen populära att bära och, tillsammans med den höga bärkomforten, säkerställer den hög användaracceptans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Obelagd
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial TPE
UV-skydd UV400
Ramtyp Sport
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras