Läs mer
uvex Pheos E-WR skyddshjälm
Produktkod. 17564106 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17564106 Vitt
1 options
Produktkod. 17564106 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9770030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4940.00 SEK
    4692.75 SEK / Paket med 25
    Save 247.25 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lätta skyddshjälmar som har en sportig design och erbjuder maximal bärkomfort.
  • Lättviktshjälm i sportig design
  • Hjälmskal helt stängt för användning av elektriker
  • Testad och certifierad i enlighet med EN 397 och EN 50365 (1000 VAC)
  • Adaptersystem för uvex visir, uvex hörselkåpor och hjälmlampor
  • Fjädringssele med roterande storleksjusteringar för individuell breddjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397, EN 50365
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Hårda hattar
Material HDPE
Modell 9770
Produkttyp Industriell skyddshjälm
Storlek 52 till 61 cm
Storlek (metrisk) 52 till 61 cm
Stil Lång brätte
Ventilerad Ej ventilerad
Huvud stil Kort brätte (kepsstil)