Läs mer
uvex Pheos K1P Hörselkåpa för hjälm
Produktkod. 17290311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
28 dB
Produktkod.
17290311 28 dB
1 options
Produktkod. 17290311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 SEK
    342.04 SEK / 1 par
    Save 11.96 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar för långvarig komfort.
  • Mekanisk bajonetthjälmsanslutning för snabb, verktygsfri montering och borttagning från Pheos Safety Helmets
  • Kompatibel med Uvex™ Pheos Series 9906 Visir, Series 9790 Faceguards och Series 9774 Forestry
  • Extra mjuka öronkuddar kan bäras under långa perioder utan irritation
  • Justerbara vilo- och beredskapslägen när de inte används
  • Dielektrisk tack vare plastarmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
ANSI S3.1974 Nej
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) Pheos Series 9906 Visir, Pheos Series 9790 Faceguard och Pheos Series 9774 Forestry
Modell K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-1