Läs mer
uvex Pheos K2P Hörselskydd för hjälm
Produktkod. 17280311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
30 dB
Produktkod.
17280311 30 dB
1 options
Produktkod. 17280311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 SEK
    384.76 SEK / 1 par
    Save 21.24 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar i memoryskum för långvarig komfort.
  • Mekanisk hjälmanslutning för användning med Pheos Helmet Systems
  • Kompatibel med Uvex™ Pheos Series 9906 Visir
  • Extra mjuka öronkuddar i memoryskum kan bäras under långa perioder utan irritation
  • 360° rotation för beredskaps- och vilolägen
  • Bekväm parkering när den inte används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI S3.1974 Nej
Kuddmaterial Memory Foam
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) Pheos hjälmsystem, Pheos Series 9906 Visir
Modell K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-1