Läs mer
Uvex Pheos nxt Planet Clear Glasögon
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17955446 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Klart
Produktkod. Linsfärg
17955446 Klart
1 options
Produktkod. 17955446 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 9128295
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den speciella designen och riktningsfokuserade strukturen ger bra grepp vid krävande arbetsuppgifter.
Attraktiv, klassisk, sportig design, behagligt lätt och optimalt skydd– de uvex pheos nxt. Armarnas speciella design ser inte bara imponerande ut: den riktningsfokuserade strukturen ger också extremt bra grepp– även vid krävande arbetsuppgifter. Flera öppningar i sidoarmarna förbättrar luftcirkulationen och gör glasögonen lätta men inte mindre robusta. Den stora panoramalinsen ger också ett brett synfält fritt från distorsion för att säkerställa en bra sikt. De uvex pheos nxt har allsidighet och är idealiskt lämpad för ett brett spektrum av applikationer.
  • Klassisk, sportig och lätt med innovativ armdesign för optimal, pålitlig passform
  • Uvex skydda planeten– massbalanserad PC-lins, armar och förpackningar delvis gjorda av återvunnet material
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
  • Metallfri
  • Ramfärg: antracit, jade
  • PC-objektiv: klar
  • Ergonomiskt formade armar med greppstruktur och mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
  • Ökad luftcirkulation för enastående, klimatoptimerad bärkomfort genom många öppningar i sidoarmarna
  • Anatomiskt format nosstycke för bärkomfort hela dagen
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Certifiering: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100% skydd mot skadlig UV-strålning till 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Obelagd
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polypropen, TPE
UV-skydd UV400
Ramtyp Sport
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras