Läs mer
Uvex Pheos nxt glasögon
Handla allt Uvex Produkter
Linsfärg:
Brun
Klart
Beskrivning
- Klassisk, sportig och tilltalande design– den nya medlemmen av uvex pheos familj
- De ergonomiskt formade armarna har en speciell greppstruktur och mjuka öronstycken som säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa några tryckpunkter
- De hjälper också till att hålla glasögonen på plats, även under krävande uppgifter
- Många urtag i sidoarmarna ökar luftcirkulationen, optimerar klimatet och säkerställer utmärkt bärkomfort
- En anatomiskt formad näsdyna ger den sista touchen för behaglig bärkomfort
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Brun |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polypropen, TPE |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Sport |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |