Läs mer
uvex Pheos skyddshjälm
Produktkod. 17669795 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Modell:
B-S-WR
B-WR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17669795 B-WR
17679795 B-S-WR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17669795 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9772042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 SEK
    284.40 SEK / Paket med 1
    Save 16.60 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Uvex Pheos skyddshjälmar i sportig design erbjuder maximal bärkomfort tack vare klimatventilation och flexibel 3D-upphängningssele. Det robusta, styva hjälmskalet tål lätt tryck från sidan och uppfyller alla säkerhetsrelaterade krav för bygg- eller industriarbete.
  • Allmänna funktioner:
    • Fjädringssele med hjulspärrsystem för variabel breddjustering
    • Skyddshjälm med hjälmfackla på framsidan
    • Euroslot-adaptrar på sidan (30 mm) för att fästa hörselkåpor och uvex pheos visirsystem
  • Skyddsfunktioner:
    • Uppfyller standarden EN 397 och ytterligare krav för mycket låga temperaturer (-30 °C) och stänk av smält metall (MM)
  • Komfortfunktioner:
    • Fjädringssele med hjulspärrsystem för variabel breddjustering
    • Sexpunkts fastsättning av textilband säkerställer utmärkt passform och komfort
    • Tre justerbara luftventiler för maximal ventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN397
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Hårda hattar
För användning med (applikation) Industri, vägbyggnadsarbeten, avlopps- och rörledningsbyggande, betong- och byggnadsarbeten, murverk, stenhuggeri, gipsarbeten, rivnings- och demonteringsarbeten, bro- och tunnelkonstruktion, vägbyggnad, metallarbete
Material Bioplast
Modell B-WR
Produkttyp Skyddshjälm
Storlek 52 till 61 cm
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Framkant