Beskrivning
- Allmänna funktioner:
- Fjädringssele med hjulspärrsystem för variabel breddjustering
- Skyddshjälm med hjälmfackla på framsidan
- Euroslot-adaptrar på sidan (30 mm) för att fästa hörselkåpor och uvex pheos visirsystem
- Skyddsfunktioner:
- Uppfyller standarden EN 397 och ytterligare krav för mycket låga temperaturer (-30 °C) och stänk av smält metall (MM)
- Komfortfunktioner:
- Fjädringssele med hjulspärrsystem för variabel breddjustering
- Sexpunkts fastsättning av textilband säkerställer utmärkt passform och komfort
- Tre justerbara luftventiler för maximal ventilation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN397 |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Hårda hattar |
| För användning med (applikation) | Industri, vägbyggnadsarbeten, avlopps- och rörledningsbyggande, betong- och byggnadsarbeten, murverk, stenhuggeri, gipsarbeten, rivnings- och demonteringsarbeten, bro- och tunnelkonstruktion, vägbyggnad, metallarbete |
| Material | Bioplast |
| Modell | B-S-WR |
| Produkttyp | Skyddshjälm |
| Storlek | 52 till 61 cm |
| Visirtyp | Förkortad brätte |
| Ventilerad | Ventilerad |
| Visa mer |