Läs mer
uvex Pheos glasögon
Produktkod. 17757689 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ramfärg: Svart och grå ; Beläggning: supravision ETC
Produktkod.
17757689 Ramfärg: Svart och grå ; Beläggning: supravision ETC
1 options
Produktkod. 17757689 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9192415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 SEK
    156.22 SEK / Paket med 1
    Save 9.78 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Mer än bara ett vanligt skådespel - det moderna modeutseendet gör det till en välkommen följeslagare i vardagsarbetet
  • Perfekt allroundskydd, stort synfält genom duo sfärisk lins, enastående ventilation tack vare integrerad uvex climazone tempel koncept
  • Beläggning uvex supravisionsexcellens
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Linstyp Övervakning ETC
    Linsbeläggning Anti-dimma
    Färg Antracit, blå
    Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
    Linsfärg Klart
    Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
    Material Polykarbonat
    Disponibel Återanvändbar
    Linsmaterial Polykarbonat
    Rammaterial Plast
    UV-skydd UV400
    Ramtyp Standard