Läs mer
uvex Pheos visir med hakskydd
Produktkod. 17777739 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Klar
Produktkod.
17777739 Färg: Klar
1 options
Produktkod. 17777739 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9906009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1257.36 SEK / Paket med 1
    Save 47.64 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lätt, robust visir för uvex pheos skyddshjälmar BS-WR och uvex pheos alpin.
  • För pheos alpine krävs en skärmadapter 9790 067
  • Automatiskt magnetlås, uppfällbar mekanism med parkeringsläge, linsbyte
  • Objektiv PC klar/UV 400, 2C-1,2 W1 B 9 KN CE
  • Beläggning uvex supravision excellens, utvändigt anti-repa, inuti anti-dimma
  • Hjälm ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polykarbonat
Linsbeläggning Supravision Excellence