Läs mer
Novus Biologicals™ PHF21B Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18363012 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18363012
Brand: Novus Biologicals™ NBP317085PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 112885
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 24 kDa
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias BHC80L, FLJ34161, KIAA1661, PHD finger protein 21B, PHD finger protein 4, PHF4
Gensymbol PHF21B
Forskningskategori Cell Biology
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PHF21B