Läs mer
Novus Biologicals™ PHGDH Overexpression Lysate
Produktkod. 18220513 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18220513 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18220513 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL114363
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
The PHGDH Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23949 and based on accession number NM_6623
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only