Läs mer
Thermo Scientific™ phi29 DNA-polymeras (10 U/μ L)
Produktkod. 10775271 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
250 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10775271 5 000 enheter 5000 enheter
10233130 250 enheter -
10242410 1 000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10775271 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0094
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific phi29 DNA-polymeras är ett mycket processivt polymeras med stark strängförskjutningsaktivitet, vilket möjliggör mycket effektiv isotermisk DNA-amplifiering.
Thermo Scientific phi29 DNA-polymeras är ett mycket processivt polymeras med stark strängförskjutningsaktivitet, vilket möjliggör mycket effektiv isotermisk DNA-amplifiering. Producerad från E. coli -celler med en klonad gen 2 av Bacillus subtilis fag phi29, phi29 DNA-polymeras har 3'→ 5' korrekturläsande exonukleasaktivitet som verkar preferentiellt på enkelsträngat DNA eller RNA.
Thermo Scientific phi29 DNA-polymeras är ett mycket processivt polymeras med stark strängförskjutningsaktivitet, vilket möjliggör mycket effektiv isotermisk DNA-amplifiering. Producerad från E. coli -celler med en klonad gen 2 av Bacillus subtilis fag phi29, phi29 DNA-polymeras har 3'→ 5' korrekturläsande exonukleasaktivitet som verkar preferentiellt på enkelsträngat DNA eller RNA.
Funktioner hos phi29 DNA-polymeras
• Utmärkt processivitet och —strängförskjutningsaktivitet mer än 70 kb långa DNA-sträckor kan syntetiseras
• Mycket exakt DNA-syntes
• Höga utbyten av amplifierat DNA även från små mängder mall
Tillämpningar
Phi29 DNA-polymeras kan användas i en mängd olika tillämpningar inklusive:
• Rullande cirkelförstärkning (RCA )— generering av periodiska DNA-nanomallar
• Multipel förskjutningsförstärkning (MDA )
• Opartisk amplifiering av hela genomet (WGA) (se figur nedan)
• Amplifiering av DNA för SNP- och STR-detektion
• Cellfri amplifiering av DNA från enstaka celler, patogena organismer eller metagenomer
• DNA-mallberedning för sekvensering
• Proteinprimad DNA-amplifiering
• Rekombinationsbaserad kloning
• Cellfri kloning av dödligt DNA
Anmärkningar för RNA-primad DNA-amplifiering
1. Tillsatsen av pyrofosfatas till reaktionsblandningen med phi29 DNA-polymeras kan förbättra DNA-syntesen.
2. På grund av ’enzymerna s ’→3’ 5 korrekturläsande exonukleas rekommenderas 3'-modifierade primers starkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fristående enzym
För användning med (applikation) MDA-WGA, RCA
Polymeras phi29 DNA-polymeras
Kvantitet 5 000 enheter
Innehåll och lagring •phi29 DNA-polymeras (5 000 enheter vid 10 U/μ L)
• 10X reaktionsbuffert för phi29 DNA-polymeras
• Butik på– 15 till– 25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 30 °C
Frakt skick Torr is
Koncentration 10 U/μ L
Reaktionstid 4 timmar
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.