Läs mer
Thermo Scientific™ phi29 DNA-polymeras (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521346 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
250 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10233130
Brand: Thermo Scientific™ EP0091
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific phi29 DNA-polymeras är ett mycket processivt polymeras med stark strängförskjutningsaktivitet, vilket möjliggör mycket effektiv isotermisk DNA-amplifiering.
Thermo Scientific phi29 DNA-polymeras är ett mycket processivt polymeras med stark strängförskjutningsaktivitet, vilket möjliggör mycket effektiv isotermisk DNA-amplifiering. Producerad från E. coli -celler med en klonad gen 2 av Bacillus subtilis fag phi29, phi29 DNA-polymeras har 3'→ 5' korrekturläsande exonukleasaktivitet som verkar preferentiellt på enkelsträngat DNA eller RNA.
Thermo Scientific phi29 DNA-polymeras är ett mycket processivt polymeras med stark strängförskjutningsaktivitet, vilket möjliggör mycket effektiv isotermisk DNA-amplifiering. Producerad från E. coli -celler med en klonad gen 2 av Bacillus subtilis fag phi29, phi29 DNA-polymeras har 3'→ 5' korrekturläsande exonukleasaktivitet som verkar preferentiellt på enkelsträngat DNA eller RNA.
Funktioner hos phi29 DNA-polymeras
• Utmärkt processivitet och —strängförskjutningsaktivitet mer än 70 kb långa DNA-sträckor kan syntetiseras
• Mycket exakt DNA-syntes
• Höga utbyten av amplifierat DNA även från små mängder mall
Tillämpningar
Phi29 DNA-polymeras kan användas i en mängd olika tillämpningar inklusive:
• Rullande cirkelförstärkning (RCA )— generering av periodiska DNA-nanomallar
• Multipel förskjutningsförstärkning (MDA )
• Opartisk amplifiering av hela genomet (WGA) (se figur nedan)
• Amplifiering av DNA för SNP- och STR-detektion
• Cellfri amplifiering av DNA från enstaka celler, patogena organismer eller metagenomer
• DNA-mallberedning för sekvensering
• Proteinprimad DNA-amplifiering
• Rekombinationsbaserad kloning
• Cellfri kloning av dödligt DNA
Anmärkningar för RNA-primad DNA-amplifiering
1. Tillsatsen av pyrofosfatas till reaktionsblandningen med phi29 DNA-polymeras kan förbättra DNA-syntesen.
2. På grund av ’enzymerna s ’→3’ 5 korrekturläsande exonukleas rekommenderas 3'-modifierade primers starkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fristående enzym
För användning med (applikation) MDA-WGA, RCA
Polymeras phi29 DNA-polymeras
Kvantitet 250 enheter
Innehåll och lagring •phi29 DNA-polymeras (250 enheter vid 10 U/μ L)
• 10X reaktionsbuffert för phi29 DNA-polymeras
• Butik på– 15 till– 25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 30 °C
Frakt skick Torr is
Koncentration 10 U/μ L
Reaktionstid 4 timmar