Läs mer
PhiKan 083, Tocris Bioscience™
Beskrivning
p53 stabilizing agent; preferentially binds mutated (Y220C) p53 over wild-type p53 at a site distinct from functional DNA/protein interaction regions. Slows rate of thermal denaturation of p53-Y220C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PhiKan 083 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 274.79 |
| Procent renhet | >99% |