Läs mer
Philanthotoxin 74 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Philanthotoxin 74 dihydrochloride (PhTx 74) is an AMPAR antagonist
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Philanthotoxin 74 dihydrochloride |
| CAS | 1227301-51-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H44Cl2N4O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | PhTx 74 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (197.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (98.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCCCCCCNCCCCN)[C@@H](NC(CCC)=O)CC1=CC=C(O)C=C1.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.54 |
| Visa mer |