Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-polymeras
Produktkod. 10185667 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10185667 Färglös 200 reaktioner 200 reaktioner
10247467 Färglös 1000 reaktioner 1000 reaktioner
13565160 Klart 1000 reaktioner 1000 reaktioner
13555160 Klart 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10185667 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F122S
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymeras är ett förbättrat PCR-enzym för rutin- och högkapacitets-PCR-applikationer. Den är betydligt snabbare, extremt robust och kan även amplifiera långa DNA-fragment med höga utbyten.
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymeras är ett förbättrat PCR-enzym för rutin- och högkapacitets-PCR-applikationer. Den överträffar allaTaq -baserat varmstartspolymeras på marknaden. Phire Hot Start II DNA-polymeras är betydligt snabbare, extremt robust och kan även amplifiera långa DNA-fragment med hög avkastning. Dessa egenskaper uppnås genom avancerad proteinteknik av polymeraset. Den innehåller en unik dubbelsträngad DNA-bindande domän som tillåter korta förlängningstider (10 15 –s/kb), förbättrar utbyten och ökar troheten 2-faldigt jämfört medTaq DNA-polymeras (kat. nr EP0072).
Varmstartsändringen av Phire Hot Start II DNA-polymeras är baserat på Affibody-inaktiveringsteknologin. Denna teknologi ökar specificiteten hos PCR-reaktionen utan ytterligare tid som krävs för initial aktivering av enzymet.
Phire Grönt format är en kombination av Phire Hot Start II DNA-polymeras och 5X Phire Grön buffert. Bufferten inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Funktioner
  • Inget återaktiveringssteg med varmstart
  • Förstärkning fyra gånger snabbare än varmstartTaq
  • Minimal reaktionsoptimering på grund av hög inhibitortolerans
  • Rikliga produkter på grund av hög effektivitet
  • Amplifierar betydligt längre DNA-fragment än varmstartTaq
  • Direkt laddning på gel med Green Buffer
Användningsområden
  • Hot Start PCR
  • Standard PCR
  • Icke-high-fidelity PCR
  • Snabb PCR
  • Hög genomströmning PCR
  • Genotypsbestämning
Anteckningar
  • Den optimala glödgningstemperaturen för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phire Hot Start II DNA-polymeras, 1 x 200μ L
• 5X Phire Reaktionsbuffert, 2 x 1,5 ml
• DMSO, 1 x 500μ L
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras Phire Hot Start II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp DNA-polymeras
Renhet eller kvalitetsklass DHPLC
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 2X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Utgångsmaterial DNA
Volym 50μ L