Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-polymeras
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymeras är ett förbättrat PCR-enzym för rutin- och högkapacitets-PCR-applikationer. Den överträffar allaTaq -baserat varmstartspolymeras på marknaden. Phire Hot Start II DNA-polymeras är betydligt snabbare, extremt robust och kan även amplifiera långa DNA-fragment med hög avkastning. Dessa egenskaper uppnås genom avancerad proteinteknik av polymeraset. Den innehåller en unik dubbelsträngad DNA-bindande domän som tillåter korta förlängningstider (10 15 –s/kb), förbättrar utbyten och ökar troheten 2-faldigt jämfört medTaq DNA-polymeras (kat. nr EP0072).
Varmstartsändringen av Phire Hot Start II DNA-polymeras är baserat på Affibody-inaktiveringsteknologin. Denna teknologi ökar specificiteten hos PCR-reaktionen utan ytterligare tid som krävs för initial aktivering av enzymet.
Phire Grönt format är en kombination av Phire Hot Start II DNA-polymeras och 5X Phire Grön buffert. Bufferten inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Funktioner
- Inget återaktiveringssteg med varmstart
- Förstärkning fyra gånger snabbare än varmstartTaq
- Minimal reaktionsoptimering på grund av hög inhibitortolerans
- Rikliga produkter på grund av hög effektivitet
- Amplifierar betydligt längre DNA-fragment än varmstartTaq
- Direkt laddning på gel med Green Buffer
Användningsområden
- Hot Start PCR
- Standard PCR
- Icke-high-fidelity PCR
- Snabb PCR
- Hög genomströmning PCR
- Genotypsbestämning
Anteckningar
- Den optimala glödgningstemperaturen för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Phire Hot Start II DNA-polymeras, 1 x 1 ml • 5X Phire Grön reaktionsbuffert, 7 x 1,5 ml • DMSO, 1 x 500μ L Förvara vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Intermediär |
| Polymeras | Phire Hot Start II DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | Hot Start High-Fidelity DNA-polymeras |
| Kvantitet | 1 000 reaktioner |
| Frakt skick | Våt eller tor ris |
| För användning med (applikation) | Kloning, Varmstarts-PCR |
| Trohet (mot Taq) | 2X |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Visa mer |