Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-polymeras
Produktkod. p-4526982 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Produktkod. 10185667
Brand: Thermo Scientific™ F122S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymeras är ett förbättrat PCR-enzym för rutin- och högkapacitets-PCR-applikationer. Den är betydligt snabbare, extremt robust och kan även amplifiera långa DNA-fragment med höga utbyten.
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymeras är ett förbättrat PCR-enzym för rutin- och högkapacitets-PCR-applikationer. Den överträffar allaTaq -baserat varmstartspolymeras på marknaden. Phire Hot Start II DNA-polymeras är betydligt snabbare, extremt robust och kan även amplifiera långa DNA-fragment med hög avkastning. Dessa egenskaper uppnås genom avancerad proteinteknik av polymeraset. Den innehåller en unik dubbelsträngad DNA-bindande domän som tillåter korta förlängningstider (10 15 –s/kb), förbättrar utbyten och ökar troheten 2-faldigt jämfört medTaq DNA-polymeras (kat. nr EP0072).
Varmstartsändringen av Phire Hot Start II DNA-polymeras är baserat på Affibody-inaktiveringsteknologin. Denna teknologi ökar specificiteten hos PCR-reaktionen utan ytterligare tid som krävs för initial aktivering av enzymet.
Phire Grönt format är en kombination av Phire Hot Start II DNA-polymeras och 5X Phire Grön buffert. Bufferten inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Funktioner
  • Inget återaktiveringssteg med varmstart
  • Förstärkning fyra gånger snabbare än varmstartTaq
  • Minimal reaktionsoptimering på grund av hög inhibitortolerans
  • Rikliga produkter på grund av hög effektivitet
  • Amplifierar betydligt längre DNA-fragment än varmstartTaq
  • Direkt laddning på gel med Green Buffer
Användningsområden
  • Hot Start PCR
  • Standard PCR
  • Icke-high-fidelity PCR
  • Snabb PCR
  • Hög genomströmning PCR
  • Genotypsbestämning
Anteckningar
  • Den optimala glödgningstemperaturen för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phire Hot Start II DNA-polymeras, 1 x 200μ L
• 5X Phire Reaktionsbuffert, 2 x 1,5 ml
• DMSO, 1 x 500μ L
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras Phire Hot Start II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp DNA-polymeras
Renhet eller kvalitetsklass DHPLC
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 2X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Utgångsmaterial DNA
Volym 50μ L