Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR-mastermixar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix är en bekväm 2X-blandning utformad för att minimera antalet pipetteringssteg. Mastermixen innehåller Phire Hot Start II DNA-polymeras, nukleotider och optimerad reaktionsbuffert, inklusive MgCl2 . Endast mall och primers behöver läggas till PCR-reaktionen.
Phire Green Hot Start II PCR Master Mix innehåller också ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Phire Hot Start II DNA-polymeras, som ingår i mastermixen, är ett förbättrat PCR-enzym för rutin- och högkapacitets-PCR-applikationer. Den överträffar allaTaq -baserat varmstartspolymeras på marknaden. Phire Hot Start II DNA-polymeras är betydligt snabbare, extremt robust och kan även amplifiera långa DNA-fragment med hög avkastning. Dessa egenskaper uppnås genom avancerad proteinteknik av polymeraset. Den innehåller en unik dubbelsträngad DNA-bindande domän som tillåter korta förlängningstider (10 15 –s/kb), förbättrar utbyten och ökar troheten 2-faldigt jämfört medTaq DNA-polymeras (kat. nr EP0072).
Funktioner
- Inget återaktiveringssteg med snabb varmstart
- Förstärk fyra gånger snabbare än med varmstartTaq
- Minimal reaktionsoptimering på grund av hög inhibitortolerans
- Rikliga produkter på grund av hög effektivitet
- Amplifiera betydligt längre DNA-fragment än med någon varmstartTaq
- Direktladdning på gel med grönt format
Användningsområden
- Hot Start PCR
- Rutinmässig PCR
- Icke-high-fidelity PCR
- Snabb PCR
- Hög genomströmning PCR
- Genotypsbestämning
Anteckningar
- Den optimala glödgningstemperaturen för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •2X Phire Hot Start II PCR Master Mix, 4 x 1,25 mL • DMSO, 1 x 0,5 ml • Nukleasfritt vatten, 4 x 1,25 mL Förvaras vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Intermediär |
| Polymeras | Phire Hot Start II DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | Hot Start PCR Master Mix |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Frakt skick | Våt eller tor ris |
| För användning med (applikation) | Kloning, Varmstarts-PCR |
| Trohet (mot Taq) | 2X |
| Show More |