Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Plant Direct PCR Master Mix
Produktkod. p-6097522 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
1250 reaktioner
Produktkod. 15255156
Brand: Thermo Scientific™ F160S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Master Mix är designad för att amplifiera DNA direkt från växtprover.
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Master Mix är designad för att amplifiera DNA direkt från växtprover. Ingen DNA-rening krävs före PCR. Satsen är baserad på Phire Hot Start II DNA-polymeras, ett speciellt framtaget enzym med en DNA-bindande domän. De unika egenskaperna hos detta DNA-polymeras gör det extremt robust och tolerant mot många PCR-hämmare som finns i växtmaterial som komplexa polysackarider, polyfenoler och andra.
Phire Plant Direct PCR Master Mix har testats med löv och frön från en mängd olika växtarter samt svampar, bakterier och jäst. Satsen innehåller en komplett uppsättning optimerade reagenser och detaljerade protokoll, vilket gör det till ett idealiskt val för amplifiering av växt-DNA.
Funktioner
  • Direkt PCR gör att provet kan läggas direkt till PCR-reaktionen, vilket minskar tidskrävande och dyra DNA-reningssteg
  • Tillgänglig utspädning& Lagringsprotokoll tillåter flera PCR-reaktioner från ett prov
  • Speciellt konstruerad Phire Hot Start II DNA-polymeras för extremt korta PCR-protokolltider
  • Mastermix-format med förblandad gelladdningsfärg minimerar risken för korskontaminering, minskar provhanteringen och tillåter direkt laddning på gel
Användningsområden
  • Genotypsbestämning
  • Transgen detektion
  • Knockoutanalys
  • Sekvensering
Anteckningar
  • Glödgningstemperatur för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phire Plant Direct PCR Master Mix, 2 x 1,25 ml
• Spädningsbuffert, 1 x 5 ml
• 25μ M Control Primer Mix, 40μ L
• Nukleasfritt vatten, 2 x 1,25 ml
• O'GeneRuler Express DNA Ladder, 50μ g (tillräckligt för 100 applikationer)
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
PCR-metod Direkt PCR
Polymeras Phire Hot Start II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Produkttyp Direkt PCR Master Mix
Kvantitet 250 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Genotypsbestämning, Varmstarts-PCR
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Provtyp Växt
Utgångsmaterial DNA