Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Reaktionsbuffertar
Produktkod. 10165847 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kemiskt namn eller material:
Phire Grön reaktionsbuffert
Phire Reaktionsbuffert
Phire Reaktionsbuffert, tvättmedelsfri
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
10165847 Phire Reaktionsbuffert Paket med 4
13515170 Phire Grön reaktionsbuffert Paket med 4
10525709 Phire Reaktionsbuffert, tvättmedelsfri Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10165847 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F524L
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reaktionsbufferten för Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase finns i tre format: icke-färgad version med och utan tvättmedel eller grön version som innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på gel.
Thermo Scientific Phire Reaktionsbufferten är designad för Phire Hot Start II DNA-polymeras. Denna 5X buffertlösning finns tillgänglig i tre format, en icke-färgad version med eller utan tvättmedel och en grön version som innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Phire Reaction Green Buffer inkluderar ett blått munstycke som migrerar med –3 5 kb DNA-fragment i 1 % agarosgel och ett gult färgämne som migrerar snabbare än 10 bp DNA-fragment i 1 % agarosgel. Färgämnena har excitationstoppar vid 424 nm och 615 nm.
Koncentrationen av Mg 2+ in Phire Reaktionsbufferten är optimerad för att fungera bra för de flesta amplikoner. Bufferten innehåller 1,5 mM MgCl2 vid slutlig reaktionskoncentration. Separata rör av MgCl2 och DMSO tillhandahålls för ytterligare optimering.
Anteckningar
  • För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, den färglösa Phire Reaktionsbuffert rekommenderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phire Reaktionsbuffert
Beskrivning Färglös
Koncentration 5X
För användning med (applikation) Standard PCR
Kvantitet 4 x 1.5 mL
Inkluderar • 5X Phire reaktionsbuffert, 4 x 1,5 ml
• 50 mM MgCl2, 2 x 1,5 ml
• DMSO, 0,5 ml
Förvara vid -20 °C.