Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Reaktionsbuffertar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Phire Reaktionsbufferten är designad för Phire Hot Start II DNA-polymeras. Denna 5X buffertlösning finns tillgänglig i tre format, en icke-färgad version med eller utan tvättmedel och en grön version som innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Phire Reaction Green Buffer inkluderar ett blått munstycke som migrerar med –3 5 kb DNA-fragment i 1 % agarosgel och ett gult färgämne som migrerar snabbare än 10 bp DNA-fragment i 1 % agarosgel. Färgämnena har excitationstoppar vid 424 nm och 615 nm.
Koncentrationen av Mg 2+ in Phire Reaktionsbufferten är optimerad för att fungera bra för de flesta amplikoner. Bufferten innehåller 1,5 mM MgCl2 vid slutlig reaktionskoncentration. Separata rör av MgCl2 och DMSO tillhandahålls för ytterligare optimering.
Anteckningar
- För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, den färglösa Phire Reaktionsbuffert rekommenderas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phire Reaktionsbuffert, tvättmedelsfri |
| Beskrivning | Tvättmedelsfri |
| Koncentration | 5X |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Kvantitet | 4 x 1.5 mL |
| Inkluderar | •5X Phire Reaktionsbuffert, tvättmedelsfri, 4 x 1,5 mL • 50 mM MgCl2 , 2 x 1,5 ml • 100 % DMSO, 0,5 mL Förvaras vid -20 °C. |