Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Reaktionsbuffertar
Produktkod. p-200086900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kemiskt namn eller material:
Phire Grön reaktionsbuffert
Phire Reaktionsbuffert
Phire Reaktionsbuffert, tvättmedelsfri
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10165847
Brand: Thermo Scientific™ F524L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reaktionsbufferten för Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase finns i tre format: icke-färgad version med och utan tvättmedel eller grön version som innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på gel.
Thermo Scientific Phire Reaktionsbufferten är designad för Phire Hot Start II DNA-polymeras. Denna 5X buffertlösning finns tillgänglig i tre format, en icke-färgad version med eller utan tvättmedel och en grön version som innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Phire Reaction Green Buffer inkluderar ett blått munstycke som migrerar med –3 5 kb DNA-fragment i 1 % agarosgel och ett gult färgämne som migrerar snabbare än 10 bp DNA-fragment i 1 % agarosgel. Färgämnena har excitationstoppar vid 424 nm och 615 nm.
Koncentrationen av Mg 2+ in Phire Reaktionsbufferten är optimerad för att fungera bra för de flesta amplikoner. Bufferten innehåller 1,5 mM MgCl2 vid slutlig reaktionskoncentration. Separata rör av MgCl2 och DMSO tillhandahålls för ytterligare optimering.
Anteckningar
  • För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, den färglösa Phire Reaktionsbuffert rekommenderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phire Reaktionsbuffert
Beskrivning Färglös
Koncentration 5X
För användning med (applikation) Standard PCR
Kvantitet 4 x 1.5 mL
Inkluderar •5X Phire Reaktionsbuffert, 4 x 1,5 ml
• 50 mM MgCl2 , 2 x 1,5 ml
• DMSO, 0,5 mL
Förvaras vid -20 °C.