Läs mer
Melford Phleomycin 20 mg/ml lösning
Beskrivning
Phleomycin är ett antibiotikum och antitumörmedel som ofta används inom molekylärbiologi och biovetenskaplig forskning.
Phleomycin 20 mg/ml lösning är en formulering som ofta används i molekylärbiologiska experiment för att inducera kontrollerad DNA-skada i celler. Phleomycin åstadkommer detta genom att orsaka enkel- och dubbelsträngsbrott i DNA, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att undersöka cellulära svar på DNA-skador och mekanismerna involverade i DNA-reparation.
Forskare kan använda Phleomycin 20 mg/ml lösning för att studera effekten av DNA-skador på cellulära processer, genuttryck och andra aspekter av molekylärbiologi.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phleomycin 20 mg/ml Solution |
| CAS | 11006-33-0 |
| Kvantitet | 20 mg |
| Molekylformel | C55H85O21N20S2Cu-HCl |