Läs mer
Melford Phleomycin
Beskrivning
Phleomycin är ett antibiotikum. Det är känt för sin förmåga att klyva DNA, vilket gör det användbart för studier som involverar DNA-skador och reparationsmekanismer.
Fleomycin, rekonstituerat, används ofta för att inducera kontrollerad DNA-skada i celler genom att orsaka enkel- och dubbelsträngsbrott i DNA-strukturen. Används vanligtvis för att undersöka cellulära svar på DNA-skador, samt för att utforska mekanismerna som är involverade i DNA-reparation.
Det är ett värdefullt verktyg för att förstå olika aspekter av molekylärbiologi, inklusive genreglering och genomintegritet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phleomycin |
| CAS | 11006-33-0 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Molekylformel | C55H85O21N20S2Cu-HCl |