Läs mer
Phleomycin, Fisher BioReagents
Beskrivning
- An antibiotic often used as selection agent to determine transformation efficiency of algae, fungi, and mammalian cells
- Serves as a selection agent for transformed cells carrying the antibiotic-resistance gene Sh ble
- Causes DNA fragmentation by introducting double-strand breaks in DNA and prevents cells from entering S-phase during the cell cycle
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phleomycin |
| Typ | Phleomycin |
| Fysisk form | Liquid |
| Abs. | 0.75 to 1.05 AU at 244nm |
| CAS | 11006-33-0 |
| Källa | Streptomyces verticillus |
| Odör | None |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Sterilfiltrerad | Pass Test |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phleomycin, 2% solution in water
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.