Läs mer
Phloracetophenone, MedChemExpress
Produktkod. 16489326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489326 100 mg
1 options
Produktkod. 16489326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008226
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,4,6-trihydroxyacetophenone 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (11.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism