Läs mer
Floracetophenon, TRC
Produktkod. 30416492
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30416492 5 g
1 options
Produktkod. 30416492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3387005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Molekylformel C8 H8 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Ethanone','1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Acetophenone','2',4',6'-trihydroxy- (7CI,8CI), Phloroacetophenone (6CI), 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone, 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Acetyl-1,3,5-trihydroxybenzene, 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, Acetophloroglucine, Acetylphloroglucinol, NSC 54927, Phloracetophene, Phloracetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
LEDER CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
IUPAC-namn 1-(2,4,6-trihydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423