Läs mer
Floretin, 98 %
Produktkod. 11303126
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303126 25 mg 25mg
11313126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10991.MB
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274,272 g/mol
Aktuell antioxidant
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-82-2
Molekylformel C15H14O5
Molekylvikt (g/mol) 274.272
MDL-nummer MFCD00002288
InChI-nyckel VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)-1-(2,4,6-trihydroxifenyl)propan-1-on
LEDER C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloretin
Smältpunkt ∽263 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 mg
Beilstein 1887240
Merck Index 14,7326
Formel vikt 274.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.