Läs mer
Phloretin, TRC
Produktkod. 30137957
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137957 1 g
30007314 100 mg
30004607 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3390001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-82-2
Molekylformel C15 H14 O5
Molekylvikt (g/mol) 274.27
Synonym 1-Propanone, 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Phloretin (6CI), Propiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), 2',4',6'-Trihydroxy-3-(4-Hydroxyphenyl)propiophenone, 2',4',6'-Trihydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)propiophenone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone, Dihydronaringenin, NSC 407292, Naringenin dihydrochalcone, Phloretol, RJC 02792, β-(p-Hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxypropiophenone, β-(p-Hydroxyphenyl)phloropropiophenone
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyfenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyfenyl)propan-1-one
LEDER Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloretin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
Formel vikt 274.0841