Läs mer
Phloroglucid, 95 %
Produktkod. 11435337
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435337 5 g 5g
11445337 25 g 25g
11455337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22693.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 491-45-2 | C12H10O5 | 234,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-45-2
Molekylformel C12H10O5
Molekylvikt (g/mol) 234.21
MDL-nummer MFCD01543374
InChI-nyckel KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
PubChem CID 248349
LEDER OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucide
Smältpunkt ∼296 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3324960
Känslighet Ljuskänslig
IUPAC-namn [1,1'-bifenyl]-2,3',4,5',6-pentol
Formel vikt 234.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.