Läs mer
Phloroglucide hydrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10328420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10328420 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10328420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241770250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 491-45-2 | C12H10O5 | 234,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucide hydrate
Namnnotering 95%
CAS 491-45-2
Smältpunkt 300 °C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H10O5
MDL-nummer MFCD01543374
Kvantitet 25 g
Synonym phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
InChI-nyckel KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
IUPAC-namn 2-(3,5-dihydroxifenyl)bensen-1,3,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 234.21
PubChem CID 248349
Formel vikt 234.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.