Läs mer
Phloroglucid Hydrate, TRC
Produktkod. 30136189
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136189 10 g
30136541 25 g
17982215 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33995010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C12 H10 O5 . x(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 234.2
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol Hydrate, 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol Hydrate, NSC 65069 Hydrate;
IUPAC-namn 2-(3,5-dihydroxyfenyl)bensen-1,3,5-triol; hydratera
LEDER OC1=CC(O)=CC(O)=C1C2=CC(O)=CC(O)=C2.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucide Hydrate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2