Läs mer
Phloroglucinol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316219
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316219 1 ml
1 options
Produktkod. 30316219 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16077500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Analyt- eller komponentnamn Phloroglucinol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C6 H6 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
LEDER Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,3,5-triol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 126,0317 g/mol