Läs mer
Phloroglucinol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phloroglucinol-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 132.0518 |
| Procent renhet | >95% |