Läs mer
Phloroglucinol, vattenfattig, 98 %
Produktkod. 11417186
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417186 50 g 50g
11427186 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25502.18
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 108-73-6 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
Reagens för pentoser, pentosaner och aldehyder. Används som benavkalkningsmedel i mikroskopiprover. Floroglucinol används främst som kopplingsmedel vid tryckning. Det är en aktiv komponent i Tollens reagens och Gunzburg-reagens som används för att testa pentoser respektive saltsyra i magsaft. Inom analytisk kemi används det för att studera kondenserade tanniner med hjälp av depolymerisation. Det är också involverat i syntesen av 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobensen, trinitrofloroglucinol och läkemedel som flopropion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens för pentoser, pentosaner och aldehyder. Används som benavkalkningsmedel i mikroskopiprover. Floroglucinol används främst som kopplingsmedel vid tryckning. Det är en aktiv komponent i Tollens reagens och Gunzburg-reagens som används för att testa pentoser respektive saltsyra i magsaft. Inom analytisk kemi används det för att studera kondenserade tanniner med hjälp av depolymerisation. Det är också involverat i syntesen av 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobensen, trinitrofloroglucinol och läkemedel som flopropion.
Löslighet
Löslig i dietyleter, etanol och pyridin.
Anmärkningar
Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-73-6
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.111
MDL-nummer MFCD00002286
InChI-nyckel QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
PubChem CID 359
ChEBI CHEBI:16204
IUPAC-namn bensen-1,3,5-triol
LEDER C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucinol
Namnnotering anhydra
Smältpunkt 215 °C till 220 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1341907
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,7328
Löslighetsinformation Löslig i dietyleter, etanol och pyridin.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.