Läs mer
Phloroglucinol Anhydrous, Mikromol™
Produktkod. 17974456
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17974456 250 mg
1 options
Produktkod. 17974456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3572.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Phloroglucinol vattenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Analyt- eller komponentnamn Phloroglucinol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
LEDER Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,3,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 126,0317 g/mol